乙酰丙酮酸乙酯 98%
Synonyms: 丙酮草酸乙酯
ACRO214010050EA 0 CNY
ACRO214010050
乙酰丙酮酸乙酯 98%
乙酰丙酮酸乙酯
分子式: C₇H₁₀O₄
分子量: 158,15 g/mol
沸点: 101…103 °C (12 mmHg)
溶点: 16…18 °C
密度: 1,12 g/cm³
闪点: >112 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009124
CAS号: 615-79-2
EINECS: 210-447-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %