L-(+)-酒石酸二异丙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
(+)-二异丙酯-L-(+)-酒石酸
TCIAT0621-500GEA
0
CNY
TCIAT0621-500G
TCIAT0621-25G
L-(+)-酒石酸二异丙酯 ≥98.0% (通过GC)
L-(+)-酒石酸二异丙酯
分子式:
C₁₀H₁₈O₆ 分子量: 234,25 g/mol 沸点: 275°C 闪点: 110°C |
MDL编号:
MFCD00064450 CAS号: 2217-15-4 EINECS: 218-709-0 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 99.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | +16.3 to +16.6 deg (neat) |