1,1-Diphenyl-2-thiourea ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAD0918-5GEA
0
CNY
TCIAD0918-5G
1,1-Diphenyl-2-thiourea ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
1,1-Diphenyl-2-thiourea
分子式:
C₁₃H₁₂N₂S 分子量: 228,3100 g/mol |
MDL编号:
MFCD00059151 CAS号: 3898-08-6 EINECS: 223-448-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |