3,6,9-三氧杂十一烷-1,11-二胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
2,2′-[氧二(乙烯氧)]二乙胺
TCIAD3664-1GEA
0
CNY
TCIAD3664-1G
3,6,9-三氧杂十一烷-1,11-二胺 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
3,6,9-三氧杂十一烷-1,11-二胺
分子式:
C₈H₂₀N₂O₃ 分子量: 192,2560 g/mol 沸点: 127°C |
MDL编号:
MFCD00628164 CAS号: 929-75-9 EINECS: 213-206-2 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |