氯甲酸 4-甲氧基苯酯 98%
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO314570050EA 0 CNY
ACRO314570050 ACRO314570250
氯甲酸 4-甲氧基苯酯 98%
氯甲酸 4-甲氧基苯酯
分子式: C₇H₄BrClO₂
分子量: 186,5924 g/mol
沸点: 49 °C (,2 mmHg)
密度: 1,25 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00013258
CAS号: 7693-41-6
UN号: 3277
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %