[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯(II)二氯甲烷络合物,ChemDose,[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯(II)二氯甲烷络合物浸渍片剂 adduct ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB2064-25GEA 0 CNY
TCIAB2064-25G TCIAB2064-1G TCIAB2064-5G
[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯(II)二氯甲烷络合物,ChemDose,[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯(II)二氯甲烷络合物浸渍片剂 adduct ≥98.0% (通过滴定分析)
[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯(II)二氯甲烷络合物,ChemDose,[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化钯(II)二氯甲烷络合物浸渍片剂
分子式: C₃₅H₃₀Cl₄FeP₂Pd
分子量: 816,64 g/mol
MDL编号: MFCD00015757
CAS号: 95464-05-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/36/28933836.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %