卡马西平 98%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5H-二苯并[b,f]氮杂卓-5-甲酰胺
ACRO344360050EA 0 CNY
ACRO344360050 ACRO344360250 ACRO344360010
卡马西平 98%
卡马西平
分子式: C₁₅H₁₂N₂O
分子量: 236,27 g/mol
溶点: 189…192 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005073
CAS号: 298-46-4
EINECS: 206-062-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 193 °C
HPLC ≥97.5 %