卡马西平 ≥97.0% (以总氮计)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 5H-二苯并[b,f]氮杂卓-5-甲酰胺
TCIAC1095-25GEA 0 CNY
TCIAC1095-25G TCIAC1095-10G
卡马西平 ≥97.0% (以总氮计)
卡马西平
分子式: C₁₅H₁₂N₂O
分子量: 236,27 g/mol
MDL编号: MFCD00005073
CAS号: 298-46-4
EINECS: 206-062-7
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/57/28938357.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 188.0 to 193.0 deg-C
Solubility in Methanol within very faint turbidity