溴化亚铜与二甲基硫的络合物 99%
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 一溴化铜与甲基硫的络合物溴化亚铜与甲基硫的络合物
ACRO213180100EA 0 CNY
ACRO213180100 ACRO213180250 ACRO213181000
溴化亚铜与二甲基硫的络合物 99%
溴化亚铜与二甲基硫的络合物
分子式: C₂H₆BrCuS
分子量: 205,58 g/mol
溶点: 132 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00043295
CAS号: 54678-23-8
EINECS: 259-292-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white to beige to green to grey Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %