Hesperidin ≥90.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAH0049-500GEA 1800 CNY
TCIAH0049-500G TCIAH0049-100G TCIAH0049-25G
Hesperidin ≥90.0% (通过HPLC,滴定分析)
Hesperidin
分子式: C₂₈H₃₄O₁₅
分子量: 610,56 g/mol
MDL编号: MFCD00075663
CAS号: 520-26-3
EINECS: 208-288-1
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/25/28970125.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %