4-(N-Boc-氨基)哌啶 98%
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO367620050EA 0 CNY
ACRO367620250 ACRO367620050
4-(N-Boc-氨基)哌啶 98%
4-(N-Boc-氨基)哌啶
分子式: C₁₀H₂₀N₂O₂
分子量: 200,28 g/mol
溶点: 162…166 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00798171
CAS号: 73874-95-0
UN号: 3259
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %