4,4'-Bis(methylamino)benzop ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB1433-1GEA 0 CNY
TCIAB1433-1G
4,4'-Bis(methylamino)benzop ≥98.0% (通过滴定分析)
4,4'-Bis(methylamino)benzop
分子式: C₁₅H₁₆N₂O
MDL编号: MFCD00143227
CAS号: 3708-39-2
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/28/28933228.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C