2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT1232-25GEA 2000 CNY
TCIAT1232-5G TCIAT1232-25G
2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone ≥96.0% (通过GC)
2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone
分子式: C₁₇H₁₈O
沸点: 188°C
MDL编号: MFCD00060094
CAS号: 3478-88-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/74/28995274.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %