10,12-Nonacosadiynoic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAN0514-100MGEA 0 CNY
TCIAN0514-100MG
10,12-Nonacosadiynoic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
10,12-Nonacosadiynoic acid
分子式: C₂₉H₅₀O₂
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00060119
CAS号: 66990-34-9
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/77/28989677.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C