2,4-Heptadecadiynoic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAH0667-100MGEA 0 CNY
TCIAH0667-100MG
2,4-Heptadecadiynoic acid ≥98.0% (通过滴定分析)
2,4-Heptadecadiynoic acid
分子式: C₁₇H₂₆O₂
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00060064
CAS号: 64034-02-2
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/83/28970683.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C