2,4-Nonadecadiynoic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAN0515-100MGEA
0
CNY
TCIAN0515-100MG
2,4-Nonadecadiynoic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
2,4-Nonadecadiynoic acid
分子式:
C₁₉H₃₀O₂ 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD00060116 CAS号: 76709-55-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Gray to Dark blue powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 67.0 to 70.0 deg-C |