N-Boc-4-哌啶甲醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
N-叔丁氧羰基-4-哌啶甲醇
TCIAB2364-5GEA
185
CNY
TCIAB2364-5G
TCIAB2364-25G
TCIAB2364-1G
N-Boc-4-哌啶甲醇 ≥98.0% (通过GC)
N-Boc-4-哌啶甲醇
分子式:
C₁₁H₂₁NO₃ 分子量: 215,29 |
MDL编号:
MFCD02094488 CAS号: 123855-51-6 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 77.0 to 81.0 deg-C |