2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1356-5GEA 0 CNY
TCIAA1356-5G
2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone
分子式: C₉H₉NO₃
分子量: 179,1727 g/mol
MDL编号: MFCD00075855
CAS号: 28657-75-2
EINECS: 249-131-7
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/79/28929279.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C