(氰甲基)三苯基氯化膦 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1739-25GEA 0 CNY
TCIAC1739-100G TCIAC1739-25G
(氰甲基)三苯基氯化膦 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
(氰甲基)三苯基氯化膦
分子式: C₂₀H₁₇ClNP
分子量: 337,79 g/mol
MDL编号: MFCD00031672
CAS号: 4336-70-3
EINECS: 224-383-0
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/36/28938936.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity