叠氮磷酸二苯酯 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 二苯基磷酰叠氮化物DPPA
TCIAD1672-250GEA 0 CNY
TCIAD1672-250G TCIAD1672-25G TCIAD1672-5G
叠氮磷酸二苯酯 ≥97.0% (通过GC)
叠氮磷酸二苯酯
分子式: C₁₂H₁₀N₃O₃P
分子量: 275,20 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001987
CAS号: 26386-88-9
EINECS: 247-644-0
UN号: 3278
ADR: 6.1,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/65/28978465.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %