2,3-二甲基马来酸酐 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 二甲基马来酸酐
TCIAD3473-25GEA 0 CNY
TCIAD3473-25G TCIAD3473-5G
2,3-二甲基马来酸酐 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,3-二甲基马来酸酐
分子式: C₆H₆O₃
分子量: 126,11 g/mol
沸点: 119°C
MDL编号: MFCD00005523
CAS号: 766-39-2
EINECS: 212-165-8
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/45/28980545.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C