4-溴-3-甲基-1H-吡唑 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB3522-5GEA
1225
CNY
TCIAB3522-5G
TCIAB3522-1G
4-溴-3-甲基-1H-吡唑 ≥98.0% (通过GC)
4-溴-3-甲基-1H-吡唑
分子式:
C₄H₅BrN₂ 分子量: 161,01 |
MDL编号:
MFCD00005241 CAS号: 13808-64-5 EINECS: 237-456-7 |
![]() |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 74.0 to 80.0 deg-C |