联甲基苯乙烯酮 98%
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 1,5-二苯-1,4-戊二烯-3-酮反,反-二亚苄基丙酮
ACRO409000250EA 0 CNY
ACRO409000250 ACRO409001000 ACRO409000050
联甲基苯乙烯酮 98%
联甲基苯乙烯酮
分子式: C₁₇H₁₄O
分子量: 234,30 g/mol
溶点: 107…114 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004790
CAS号: 35225-79-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 114 °C
Assay ≥97.5 %
Pore volume 0.80 to 1.00 ml/g
Carbon (C) ≥16 %
Volatile matter ≤4 % (110 °C)