联甲基苯乙烯酮 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: 1,5-二苯-1,4-戊二烯-3-酮反,反-二亚苄基丙酮
TCIAD0903-250GEA 2450 CNY
TCIAD0903-250G TCIAD0903-25G
联甲基苯乙烯酮 ≥99.0% (通过GC)
联甲基苯乙烯酮
分子式: C₁₇H₁₄O
分子量: 234,30 g/mol
MDL编号: MFCD00004790
CAS号: 35225-79-7
EINECS: 208-697-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/32/28976032.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 111.0 to 114.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency