4-Fluorodiphenylamine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAF0630-5GEA 2725 CNY
TCIAF0630-5G TCIAF0630-1G
4-Fluorodiphenylamine ≥98.0% (通过GC)
4-Fluorodiphenylamine
分子式: C₁₂H₁₀FN
分子量: 187,2129 g/mol
沸点: 166°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD01318538
CAS号: 330-83-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/79/28969179.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C