3-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1135-500GEA 1575 CNY
TCIAM1135-500G TCIAM1135-25G
3-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (通过GC)
3-Methoxydiphenylamine
分子式: C₁₃H₁₃NO
分子量: 199,25
沸点: 160°C
MDL编号: MFCD00008383
CAS号: 101-16-6
EINECS: 202-921-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/36/28974836.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C