4-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM2069-25GEA
0
CNY
TCIAM2069-25G
TCIAM2069-5G
4-Methoxydiphenylamine ≥98.0% (通过GC)
4-Methoxydiphenylamine
分子式:
C₁₃H₁₃NO 分子量: 199,2500 g/mol 沸点: 195°C |
MDL编号:
MFCD00228649 CAS号: 1208-86-2 EINECS: 214-902-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 104.0 to 108.0 deg-C |