Piceatannol ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAP1928-100MGEA 0 CNY
TCIAP1928-100MG TCIAP1928-1G
Piceatannol ≥98.0% (通过HPLC)
Piceatannol
分子式: C₁₄H₁₂O₄
分子量: 244,2427 g/mol
沸点: 108°C
溶点: 235°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00221715
CAS号: 10083-24-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/89/28993189.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%