2-羟基-4′-(2-羟乙氧基)-2-甲基苯丙酮 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAH1361-25GEA 635 CNY
TCIAH1361-100G TCIAH1361-25G TCIAH1361-5G
2-羟基-4′-(2-羟乙氧基)-2-甲基苯丙酮 ≥98.0% (通过HPLC)
2-羟基-4′-(2-羟乙氧基)-2-甲基苯丙酮
分子式: C₁₂H₁₆O₄
MDL编号: MFCD00085267
CAS号: 106797-53-9
EINECS: 402-670-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/20/28971420.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C