邻苯甲酰苯甲酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB1231-25GEA 0 CNY
TCIAB1231-25G TCIAB1231-500G
邻苯甲酰苯甲酸甲酯 ≥98.0% (通过GC)
邻苯甲酰苯甲酸甲酯
分子式: C₁₅H₁₂O₃
分子量: 240,2540 g/mol
沸点: 352°C
MDL编号: MFCD00017187
CAS号: 606-28-0
EINECS: 210-112-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/64/28933064.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency