2-氨基二苯甲酮-2'-羧酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 2-(2-氨基苯甲酰基)苯甲酸2-氨基二苯酮-2-羧酸
TCIAA1994-1GEA 205 CNY
TCIAA1994-1G TCIAA1994-5G
2-氨基二苯甲酮-2'-羧酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2-氨基二苯甲酮-2'-羧酸
分子式: C₁₄H₁₁NO₃
分子量: 241,2420 g/mol
溶点: 199°C
MDL编号: MFCD00007715
CAS号: 1147-43-9
EINECS: 214-554-8
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/31/28930131.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %