4-氟-4'-羟基二苯甲酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAF0269-10GEA 0 CNY
TCIAF0269-10G
4-氟-4'-羟基二苯甲酮 ≥98.0% (通过GC)
4-氟-4'-羟基二苯甲酮
分子式: C₁₃H₉FO₂
分子量: 216,2078 g/mol
MDL编号: MFCD00011484
CAS号: 25913-05-7
EINECS: 247-340-8
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/68/28968868.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 171.0 deg-C