5′-氯-2′-羟基-4′-甲基苯乙酮 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAC1629-5GEA 0 CNY
TCIAC1629-5G TCIAC1629-25G
5′-氯-2′-羟基-4′-甲基苯乙酮 ≥95.0% (通过GC)
5′-氯-2′-羟基-4′-甲基苯乙酮
分子式: C₉H₉ClO₂
分子量: 184,6200 g/mol
沸点: 137°C
MDL编号: MFCD00191920
CAS号: 28480-70-8
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/45/28938845.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C