4-Methoxybenzoic anhydride ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAM1973-5GEA 0 CNY
TCIAM1973-5G TCIAM1973-25G
4-Methoxybenzoic anhydride ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
4-Methoxybenzoic anhydride
分子式: C₁₆H₁₄O₅
分子量: 286,29 g/mol
沸点: 310°C
MDL编号: MFCD00017175
CAS号: 794-94-5
EINECS: 212-345-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/09/28987909.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C