二乙酸三苯铋(V) ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT1836-5GEA 1450 CNY
TCIAT1836-5G FLUOT1836
二乙酸三苯铋(V) ≥98.0% (通过滴定分析)
二乙酸三苯铋(V)
分子式: C₂₂H₂₁BiO₄
MDL编号: MFCD00092697
CAS号: 7239-60-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/09/28995809.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene very faint turbidity