N,N-二乙基烟酰胺 97%
供应商: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 烟酸二乙胺`尼可刹米'
ACRO114471000EA 0 CNY
ACRO114471000 ACRO114470250
N,N-二乙基烟酰胺 97%
N,N-二乙基烟酰胺
分子式: C₁₀H₁₄N₂O
沸点: 296…300 °C (760 mmHg)
密度: 1,06 g/cm³
闪点: >112 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006386
CAS号: 59-26-7
EINECS: 200-418-5
UN号: 2810
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat)