6-氨基烟酰胺 ≥99.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 6-氨基-3-吡啶甲酰胺
TCIAA0986-1GEA 0 CNY
TCIAA0986-1G TCIAA0986-5G
6-氨基烟酰胺 ≥99.0% (通过滴定分析)
6-氨基烟酰胺
分子式: C₆H₇N₃O
分子量: 137,14 g/mol
MDL编号: MFCD00006327
CAS号: 329-89-5
EINECS: 206-349-7
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/34/28928734.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency