2,3,3-三甲基假吲哚 98%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: 2,3,3-三甲基-3H-吲哚
ACRO140160250EA 0 CNY
ACRO140160250 ACRO140161000 ACRO140162500
2,3,3-三甲基假吲哚 98%
2,3,3-三甲基假吲哚
分子式: C₁₁H₁₃N
分子量: 159,23
沸点: 228…229 °C (744 mmHg)
密度: 0,99 g/cm³
闪点: 93 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005724
CAS号: 1640-39-7
EINECS: 216-685-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %