氯(二甲基)辛硅烷 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 辛基二甲基氯硅烷二甲基辛基氯硅烷
TCIAD1827-100MLEA 0 CNY
TCIAD1827-100ML TCIAD1827-25ML
氯(二甲基)辛硅烷 ≥96.0% (通过GC)
氯(二甲基)辛硅烷
分子式: C₁₀H₂₃ClSi
分子量: 206,83 g/mol
沸点: 220°C
闪点: 92°C
MDL编号: MFCD00000511
CAS号: 18162-84-0
EINECS: 242-044-5
UN号: 2987
ADR: 8,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/12/28978612.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %