2-Chloro-4'-phenylacetophenone ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAC0252-25GEA 0 CNY
TCIAC0252-5G TCIAC0252-25G
2-Chloro-4'-phenylacetophenone ≥99.0% (通过GC,滴定分析)
2-Chloro-4'-phenylacetophenone
分子式: C₁₄H₁₁ClO
分子量: 230,6895 g/mol
MDL编号: MFCD00058937
CAS号: 635-84-7
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/03/28937303.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency