2′-羟基-3-苯基苯丙酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAH1313-25GEA 380 CNY
TCIAH1313-25G
2′-羟基-3-苯基苯丙酮 ≥98.0% (通过GC)
2′-羟基-3-苯基苯丙酮
分子式: C₁₅H₁₄O₂
沸点: 158°C
MDL编号: MFCD00002221
CAS号: 3516-95-8
EINECS: 222-521-4
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/92/28971292.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %