N-烯丙基苯胺 ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA0880-500MLEA 3600 CNY
TCIAA0880-500ML TCIAA0880-25ML TCIAA0880-100ML
N-烯丙基苯胺 ≥99.0% (通过GC)
N-烯丙基苯胺
分子式: C₉H₁₁N
分子量: 133,19
闪点: 89°C
MDL编号: MFCD00008638
CAS号: 589-09-3
EINECS: 209-633-9
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/23/28928623.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %