1-甲氧基-2-丁醇 ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAM0747-500MLEA
0
CNY
TCIAM0747-500ML
TCIAM0747-25ML
1-甲氧基-2-丁醇 ≥93.0% (通过GC)
1-甲氧基-2-丁醇
分子式:
C₅H₁₂O₂ 分子量: 104,15 g/mol 沸点: 135°C 闪点: 39°C |
MDL编号:
MFCD00059143 CAS号: 53778-73-7 EINECS: 258-763-2 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |