3,5-Dimethyl-3-hexanol ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAD1971-5MLEA 0 CNY
TCIAD1971-5ML
3,5-Dimethyl-3-hexanol ≥99.0% (通过GC)
3,5-Dimethyl-3-hexanol
分子式: C₈H₁₈O
分子量: 130,23 g/mol
沸点: 63°C
MDL编号: MFCD00021823
CAS号: 4209-91-0
EINECS: 224-136-7
UN号: 1987
ADR: 3,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/67/28978767.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %