Isobutyltrichlorosilane ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAI0452-25GEA 0 CNY
TCIAI0452-25G
Isobutyltrichlorosilane ≥98.0% (通过GC)
Isobutyltrichlorosilane
分子式: C₄H₉Cl₃Si
沸点: 140°C
闪点: 37°C
MDL编号: MFCD00053185
CAS号: 18169-57-8
EINECS: 242-053-4
UN号: 1747
ADR: 8,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/03/28972303.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %