双(三甲基硅烷基)氨基钾 1 mol/l 在四氢呋喃中

供应商: LOCAL DEALS CHINA

Synonyms: 六甲基二硅氮烷六甲基二硅基胺基钾

CHLCR00359310121EA 0 CNY
CHLCR00359310121 CHLCR00359380111
双(三甲基硅烷基)氨基钾 1 mol/l 在四氢呋喃中
双(三甲基硅烷基)氨基钾
分子式: C₆H₁₈KNSi₂
MDL编号: MFCD00010330
CAS号: 40949-94-8
EINECS: 424-100-2

现在订购

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR