2,2,2-三氟乙基甲酸酯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: TFEF
TCIAT2586-5GEA 0 CNY
TCIAT2586-5G TCIAT2586-1G
2,2,2-三氟乙基甲酸酯 ≥95.0% (通过GC)
2,2,2-三氟乙基甲酸酯
分子式: C₃H₃F₃O₂
分子量: 128,05 g/mol
沸点: 60°C
闪点: 7°C
MDL编号: MFCD06797733
CAS号: 32042-38-9
UN号: 3272
ADR: 3,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/98/28996298.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %