3-乙炔基甲苯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAE0665-25GEA 0 CNY
TCIAE0665-25G TCIAE0665-5G TCIAE0665-1G
3-乙炔基甲苯 ≥98.0% (通过GC)
3-乙炔基甲苯
分子式: C₉H₈
分子量: 116,16 g/mol
沸点: 60°C
闪点: 25°C
MDL编号: MFCD01318174
CAS号: 766-82-5
UN号: 3295
ADR: 3,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/98/28968098.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %