三甲胺N-氧化物, anhydrous ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: TMANO
TCIAT1362-5GEA 0 CNY
TCIAT1362-5G TCIAT1362-1G
三甲胺N-氧化物, anhydrous ≥95.0% (通过滴定分析)
三甲胺N-氧化物
分子式: C₃H₉NO
分子量: 75,11 g/mol
MDL编号: MFCD00002048
CAS号: 1184-78-7
EINECS: 214-675-6
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/88/28995388.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %