乙酸香叶酯 ≥70% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 反-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇乙酸酯反-3,7-二甲基-2,6-辛二烯乙酸酯
TCIAG0028-500MLEA 1150 CNY
TCIAG0028-500ML TCIAG0028-25ML TCIAG0028-100ML
乙酸香叶酯 ≥70% (通过GC)
乙酸香叶酯
分子式: C₁₂H₂₀O₂
分子量: 196,29
沸点: 120°C
闪点: 118°C
MDL编号: MFCD00015037
CAS号: 105-87-3
EINECS: 203-341-5
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/29/28969729.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %